Learn More
Brombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Beschreibung
Bromobenzene is used as solvent in organic synthesis. It is used to prepare the phenylmagnesium bromide, a Grignard reagent, an intermediate in the preparation of benzoic acid by reacting with carbon dioxide. It is a precursor for making phencyclidine. It is useful for the introduction of phenyl group through palladium-catalyzed coupling reactions viz. the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromobenzol wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von Phenylmagnesiumbromid verwendet, ein Grignard-Reagenz und ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Benzoesäure durch Reaktion mit Kohlendioxid. Es ist ein Vorläufer für die Herstellung von Phencyclidin. Es ist nützlich für die Einführung einer Phenylgruppe durch Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen, z. B. die Suzuki-Reaktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bromobenzol wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von Phenylmagnesiumbromid verwendet, ein Grignard-Reagenz und ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Benzoesäure durch Reaktion mit Kohlendioxid. Es ist ein Vorläufer für die Herstellung von Phencyclidin. Es ist nützlich für die Einführung einer Phenylgruppe durch Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen, z. B. die Suzuki-Reaktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromobenzene |
Schmelzpunkt | °C to 31°C |
Dichte | 1.492 g/mL |
Siedepunkt | 155°C to 156°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.559 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2514 |
Beilstein | 1236661 |