Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarboxylsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.82 € - 180.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 68781-13-5 |
---|---|
Summenformel | C4H8ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.563 |
MDL-Nummer | MFCD00012545 |
InChI-Schlüssel | WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hclMehr anzeigen |
PubChem CID | 11957445 |
IUPAC-Name | 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure;hydrochlorid |
SMILES | C1CC1(C(=O)O)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15417675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27264.MD |
250 mg |
63.82 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11312299
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27264.03 |
1 g |
180.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
68781-13-5 | |
137.563 | |
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N | |
11957445 | |
C1CC1(C(=O)O)N.Cl |
C4H8ClNO2 | |
MFCD00012545 | |
1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hclMehr anzeigen | |
1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure;hydrochlorid |
Spezifikation
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride | |
∽220°C (decomposition) | |
MFCD00012545 | |
1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl | |
C1CC1(C(=O)O)N.Cl | |
137.563 | |
137.56 |
68781-13-5 | |
C4H8ClNO2 | |
Hygroskopisch | |
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N | |
1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure;hydrochlorid | |
11957445 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen