Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarboxylsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312299
1-Amino-1-Cyclopropanecarboxylsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312299
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11312299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27264.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68781-13-5
Summenformel C4H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.563
MDL-Nummer MFCD00012545
InChI-Schlüssel WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
PubChem CID 11957445
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 137.56
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
1-Amino-1-Cyclopropanecarboxylsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >