Learn More
1,4-Benzol-Diboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11481047
1,4-Benzol-Diboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481047
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11481047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24064.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für Palladium-katalysierte sequentielle Alkenylierung und Konjugat-Additionsreaktionen, Scholl-Zyklisierungen und Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Indolizin-Derivaten als OLEDs, in organischen Dünnschichttransistoren, Fluoreszenz und lösungsverarbeitbaren Koordinationspolymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 2.5 %.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4612-26-4
Summenformel C6H8B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 165.746
MDL-Nummer MFCD00236018
InChI-Schlüssel BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 230478
IUPAC-Name (4-Boronophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenediboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 2836921
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 2.5%.
Formelmasse 165.75
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberB24064.06,B24064.03,B24064.14
Chargennummer10244532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog NumberB24064.06,B24064.03,B24064.14
Chargennummer10140447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24064.06,B24064.03,B24064.14
Chargennummer10140217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24064.06,B24064.03,B24064.14
Chargennummer10158055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24064.06,B24064.03,B24064.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzenediboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Phenylenebisboronic acid
Name des Produkts
1,4-Benzol-Diboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >