Learn More
1,4-Benzol-Diboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471047
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für Palladium-katalysierte sequentielle Alkenylierung und Konjugat-Additionsreaktionen, Scholl-Zyklisierungen und Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Indolizin-Derivaten als OLEDs, in organischen Dünnschichttransistoren, Fluoreszenz und lösungsverarbeitbaren Koordinationspolymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 2.5 %.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4612-26-4
Summenformel C6H8B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 165.746
MDL-Nummer MFCD00236018
InChI-Schlüssel BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
IUPAC-Name (4-Boronophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenediboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 2836921
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 2.5%.
Formelmasse 165.75
Reinheit (%) 96%