Learn More
(±)-1,3-Butandiol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
24.50 € - 228.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-88-0 |
---|---|
Summenformel | C4H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 90.12 |
MDL-Nummer | MFCD00004554 |
InChI-Schlüssel | PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol |
PubChem CID | 7896 |
ChEBI | CHEBI:52683 |
IUPAC-Name | Butan-1,3-Diol |
SMILES | CC(CCO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10145593
|
Thermo Scientific Acros
107622500 |
250 mL | Glasflasche |
24.50 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10386260
|
Thermo Scientific Acros
107620010 |
1 L | Glasflasche |
42.10 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10559990
|
Thermo Scientific Acros
107620025 |
2.5 L | Glasflasche |
74.10 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10063713
|
Thermo Scientific Acros
107620100 |
10 L | Plastikeimer |
228.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
107-88-0 | |
90.12 | |
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N | |
7896 | |
Butan-1,3-Diol |
C4H10O2 | |
MFCD00004554 | |
1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol | |
CHEBI:52683 | |
CC(CCO)O |
Spezifikation
(±)-1,3-Butanediol | |
98.5 | |
-54.0°C | |
1.0100g/mL | |
109°C | |
Echt | |
C4H10O2 | |
1.4385 to 1.4405 | |
01, 477 | |
1.01 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4. | |
CC(CCO)O | |
90.12 | |
CHEBI:52683 | |
90.12 | |
Extrarein |
107-88-0 | |
100.0 | |
Braun bis farblos | |
203.0°C to 204.0°C | |
0.05% max. | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2CH2OH | |
MFCD00004554 | |
15, 1570 | |
1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol | |
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N | |
Butan-1,3-Diol | |
7896 | |
24.6 mm2/s (50°C) | |
99% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-529-7
RUO – Research Use Only