Learn More
(±)-1,3-Butandiol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559990
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-88-0
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00004554
InChI-Schlüssel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC-Name Butan-1,3-Diol
SMILES CC(CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-1,3-Butanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -54.0°C
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 203.0°C to 204.0°C
Flammpunkt 109°C
Glührückstand 0.05% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4385 to 1.4405
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 477
Merck Index 15, 1570
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4.
Viskosität 24.6 mm2/s (50°C)
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit