Learn More
1,2-Bis(Dichlorophosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165330
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28240-69-9
Summenformel C2H4Cl4P2
Molekulargewicht (g/mol) 231.81
MDL-Nummer MFCD00009609
InChI-Schlüssel SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
PubChem CID 119904
IUPAC-Name Dichlor(2-dichlorphosphanylethyl)phosphan
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 70.0°C (1.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2PCH2CH2PCl2
Brechungsindex 1.5875 to 1.5935
Menge 1 g
Relative Dichte 1.53
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 231.81
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
1,2-Bis(Dichlorophosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >