Learn More
1,10-Phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337620
1,10-Phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337620
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10337620
Marke: Thermo Scientific Acros 157530250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-71-7
Summenformel C12H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00011678
InChI-Schlüssel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthrolineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Phenanthroline
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117.0°C to 120.0°C
Farbe Rosa oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number157531000,157530050,157530250,157535000
ChargennummerA0465436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog Number157531000,157530050,157530250,157535000
ChargennummerA0448687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number157531000,157530050,157530250,157535000
ChargennummerA0397979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number157531000,157530050,157530250,157535000
ChargennummerA0405827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number157531000,157530050,157530250,157535000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >