Learn More
1,10-Phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461920
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11461920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13163.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthroplin wird als Chelatbildner verwendet, als Alternative zu Phosphorliganden als bidendate Stickstoffliganden in Heck-Reaktionen. Es wird häufig als Indikator für alkyllithiumhaltige Reagenzien und als Inhibitor von Metallopeptidase-Enzymen verwendet. Es wird auch in Analysenformulierungen in Endverbraucherbranchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-71-7
Summenformel C12H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00011678
InChI-Schlüssel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Siedepunkt >330°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 126461
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7214
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,10-Phenanthroline