Learn More
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11915651
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915651
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11915651
Marke: Thermo Scientific Acros 185710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10465-78-8
Summenformel C6H12N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.19
InChI-Schlüssel VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC-Name (3E)-3-(Dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1'-Azobis(N, N-dimethylformamide)
Schmelzpunkt 111.0°C to 113.5°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Menge 5 g
Beilstein 04,I,354
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number185710050,185710010
Chargennummer343911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number185710050,185710010
Chargennummer344035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number185710050,185710010
Chargennummer344964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number185710050,185710010
Chargennummer344384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2020 Catalog Number185710050,185710010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >