Learn More
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11935651
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935651
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11935651
Marke: Thermo Scientific Acros 185710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10465-78-8
Summenformel C6H12N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.19
InChI-Schlüssel VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC-Name (3E)-3-(Dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1'-Azobis(N, N-dimethylformamide)
Schmelzpunkt 111.0°C to 113.5°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Menge 1 g
Beilstein 04,I,354
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >