Learn More
Sharpsafe™ 0.6 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
3.60 € - 358.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 0,6 l |
---|---|
Farbe | Grau |
Abmessungen (L x B x H) | 450 x 530 x 455 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
Produkttyp | Sharps-Behälter |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verschlussfarbe | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verschlussfarbe | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17691685
|
Sharpsafe™
51501210 |
ohne Austrittsmöglichkeit | Schwarz | NX, ISO23907-1:2019, UN3291 |
358.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17601695
|
Sharpsafe™
51502410 |
Durchsichtige Öffnung | Orange | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
3.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17611695
|
Sharpsafe™
51502420 |
Durchsichtige Öffnung | Violett | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
358.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17621695
|
Sharpsafe™
51502430 |
Durchsichtige Öffnung | Gelb | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
358.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- The world's first sustainable single-use sharps container into the market.
- The 0.6 Liter has been purpose designed for use in the community setting and fits neatly into a bag or pocket. The 0.6 Liter is specifically shaped to contain the maximum amount of sharps in the minimum amount of space.
- The flip top lid combines security with ease of use whilst the final locking feature ensures total security during transportation for final disposal. Our 0.6 Litre Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
- The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- Semi-Translucent Lid - contents visible when full.
- Flip top lid for temporary and final closure feature
- Choice of openings: Non-return ‘petal’ opening, Scalpel blade remover opening, Insulin pen needle removal feature an unobstructed opening for large syringes and blood collection tube holders
- In-mold label: offers permanent audit trail which cannot be removed.
- Class-leading leak resistance
- Complies with the standards listed below
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spezifikation
0,6 l | |
450 x 530 x 455 mm | |
Sharps-Behälter |
Grau | |
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |