Learn More
Sharpsafe™ 0.6 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke: Sharpsafe™ 51502420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg
Beschreibung
- Der weltweit erste nachhaltige Einweg-Behälter für scharfe Abfälle auf dem Markt.
- Der 0,6-Liter-Behälter ist speziell für den Einsatz im ehrenamtlichen Bereich konzipiert und passt perfekt in eine Tasche oder einen Beutel. Der 0,6-Liter-Behälter ist speziell so geformt, dass er die maximale Menge an scharfen Gegenständen auf kleinstem Raum aufnehmen kann.
- Der Klappdeckel verbindet Sicherheit mit Anwenderfreundlichkeit, während die endgültige Verriegelung für absolute Sicherheit beim Transport zur endgültigen Entsorgung sorgt. Unsere 0,6-Liter-Behälter von Sharpsafe™ wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist bei voller Höhe sichtbar.
- Klappdeckel für temporäre und endgültige Verschlussfunktion
- Verschiedene Öffnungen: Öffnung ohne Austrittsmöglichkeit, Öffnung mit Funktion zur Entfernung von Skalpellklingen, Entfernung der Insulinpen-Kanüle sowie ungehinderte Öffnung für große Spritzen und Halter für Blutentnahmeröhrchen
- Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
- Erstklassige Auslaufsicherheit
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291.
Spezifikation
0,6 l | |
Durchsichtige Öffnung | |
Grau | |
100/Karton | |
Sharps-Behälter |
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Violett | |
450 x 530 x 455 mm | |
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |