Learn More
Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben
Echter Schutz_ sichere Vorbereitung, Übertragung und Lagerung von Proben mit Thermo Scientific Mikroröhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in mehreren Volumen, Verpackungsoptionen und Reinigungsangaben.
Marke: Thermo Scientific™ 3462ANKS
548.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss bieten ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Lecks unter anspruchsvollen Bedingungen.
Nicht steril ist frei von RNase/DNase, DNA, Pyrogen & EndotoxinSteriler E-Strahl ist frei von RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitor
Verpackung ist auf verschiedenste Anforderungen zugeschnitten. Die Röhrchen werden mit und ohne Kappen verpackt, die Kappen werden angebracht oder nicht angebracht, in einem einzigen Beutel verpackt und auf Anfrage ist eine Doppelbeutelfunktion für Reinraumumgebungen erhältlich.
100 % reines Polypropylenharz speziell ausgewählt für hohe Klarheit und biologische Applikationen
O-Ring Design, Stärke und Materialauswahl wurden optimiert und bieten Schutzfunktionen für maximale Abdichtung, biologische Interaktion und Temperaturbeständigkeit. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
Kompatibel mit automatischen Systemen Egal ob ein Automat zum Befüllen, Verschließen oder Beschriften verwendet wird, das Produkt ist so ausgelegt, dass es den hohen Drehmomenten und Drücken im Zusammenhang mit der Automatisierung standhält. Das Produktdesign trägt zur Lösung häufig auftretender Probleme bei der Automatisierung bei, z. B.: Spalten und Risse, Stauung des Wendelförderers, übermäßiges Festziehen oder Überdrehen der Verschlusskappen sowie Verkanten
Volumen Bereich von 0.5, 1.5 und 2.0 ml
Röhrchenfarbe Zur Auswahl stehen die Option „Ultra High Clarity Natural Color“ oder „Amber Option“, die einen UV-Schutz von 1.22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm bietet
Standard oder befestigte Verschlusskappen, alle in verschiedensten Farben erhältlich. Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Produktseite für Kappen
Röhrchen mit Rändelung bieten die Möglichkeit, Röhrchen für Einzelanwendungen in Spezialgestelle zu arretieren
Röhrchen ohne Rändelung sind ideal für die Automatisierung und Kennzeichnung, da sie einfach von allen Kennzeichnungsstörungen entfernt werden
Röhrchen mit Stehrand oder selbststehende Röhrchen können eigenständig aufrecht stehen, ohne dass ein Gestell erforderlich ist
Konische Röhrchen erfordern ein Gestell für eine aufrechte Position
Niedrige Nukleinsäure und Proteinbindung & niedrige Enzymhemmung sind Merkmale, die die Resin-Selektion aufweist
RCF Bereich von 18,000 bis 25,000 x g
Temperaturbereich -80 °C bis +95 °C. Kurzzeitlagerung in -80 °C, -20 °C, Trockeneis und nassem Eis. Kurzzeitlagerung in der Dampfphase LN2 Geeignet für Schockgefrieren durch schnelles Eintauchen in LN2
Wasserbad kompatibel bis +95 °C
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Bernsteinfarben | |
NonKnurl | |
Kühllagerung:-80 °C bis +95 °C.Flüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 | |
Ultraviolett(UV)-Schutz durchschn. 1.22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm | |
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm | |
Nein | |
Steril und PCR-fähig | |
25000xG |
0,5 ml | |
100 % reines Polypropylen | |
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel | |
Elektronenstrahl-sterilisiert, SAL 10-6 Frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP und PCR-Inhibitoren | |
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition | |
Steril | |
Not Included | |
Non-skirted | |
Screw-cap Microtube |
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen