Learn More
Corning™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung
Corning–Pipettenspitzen zur Gelbeladung–Mit Kapillarende für einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Elektrophorese-Gelen.
Marke:  Corning™ 4854
Artikelnummer. 10421013
  • 172.15 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen in Naturfarbe
  • Gel-Ladespitzen mit Standard- oder Mikrovolumen
  • Mit runder oder flacher Spitze erhältlich
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, Spurenmetall- und Pyrogen-frei
  • Nicht steril
  • 200 Spitzen pro Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Naturfarben
8,3 cm
DNAse-/RNAse-frei
Gel-Beladung
Polypropylen
Unsteril
3,26 in.
0,4 mm
Das Kapillarende ermöglicht einen einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Elektrophoresegelen, Ultramikropipetten
Magazinhalter
Flach
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung > 0,4 mm; Flach; 1 bis 200 μl