Spezifikation
Thermische Genauigkeit | Max. ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C. |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 1 bis 100 °C |
Spannung | 220 bis 240 V |
Elektrische Anforderungen | 220 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 W |
Produkttyp | ThermoMixer F0.5 |
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15316551
|
Eppendorf™
5386000010 |
Thermoblock 24 x 0,5 ml, EU |
3220.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
Max. ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C. | |
220 bis 240 V | |
ThermoMixer F0.5 | |
206 mm | |
Verwendet für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden | |
USB-Schnittstelle | |
2500 U/min |
1 bis 100 °C | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 W | |
163 mm | |
304 mm | |
50 bis 60 Hz | |
300 bis 2500 U/min |