missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ 0.5 Model ThermoMixer™

Marke:  Eppendorf™ 5386000010

2462.58 EUR gültig bis 2024-12-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21633" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15316551

  • 3220.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Max. ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C.
Thermoblock 24 x 0,5 ml, EU
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 W
163 mm
304 mm
50 bis 60 Hz
300 bis 2500 U/min
1 bis 100 °C
220 bis 240 V
ThermoMixer F0.5
206 mm
Verwendet für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden
USB-Schnittstelle
2500 U/min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote