Leitfaden zur Auswahl von Rührstäben
Unsere Auswahlhilfe hilft Ihnen bei der Beantwortung
einiger häufig gestellter Fragen, damit Sie den passenden
Rührstab für Ihre Bedürfnisse auswählen können.
Welche Rührstabgröße ist die beste?
Die richtige Rührstabgröße für Ihre Anwendung hängt von wichtigen Faktoren wie dem Rührvolumen, der Behälterform und dem internen Antriebsmagneten ab:
Volumen der zu rührenden Flüssigkeit
Bei kleineren Volumina muss der Rührstab klein genug sein, damit er beim Drehen nicht die Seiten des Gefäßes berührt. Bei größeren Volumina sollten Sie einen größeren Rührstab verwenden. Dies führt zu mehr Bewegung und erhöht die Effizienz des Mischvorgangs.Form und Größe der Öffnung des Gefäßes
Form und Größe der Gefäßöffnung können sich auf die Größe des Rührstabs auswirken, den Sie wählen. Im Allgemeinen sollte die Länge des Stabes 2/3 des Durchmessers des Gefäßbodens betragen. Bei einem Rundkolben mit rundem Boden ist jedoch ein kleinerer Rührstab erforderlich, auch wenn der größte Durchmesser des Gefäßes relativ groß ist, damit er sich nicht an den Seiten des Kolbens in Bodennähe verfangen kann.Größe des internen Antriebsmagneten
Die Größe des Antriebsmagneten ist bei der Wahl der Rührstabgröße von großer Bedeutung, da die Leistung des Stabs vom Durchmesser des Magneten abhängt. Die Länge des Stabs sollte in etwa der Größe des Magneten entsprechen, um einen Spinout zu vermeiden. Ein Spinout tritt auf, wenn der Stab seine Kopplung mit dem inneren Rührmagneten verliert und sich nicht mehr dreht. Bei Rührstäben, die im Verhältnis zum Antriebsmagneten zu lang oder zu kurz sind, ist die Kopplung nicht optimal und die Höchstgeschwindigkeit, mit der der Stab gedreht werden kann, kann sich verringern. Einige Hersteller geben in ihren Spezifikationen die maximale Länge eines Rührstabs an, der mit dem Magnetrührer verwendet werden kann.
Welche Form des Rührstabs sollten Sie verwenden?
Es gibt eine Reihe von Formen, die jeweils leicht unterschiedliche Auswirkungen haben und für verschiedene Anwendungen geeignet sind, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Form | Anwendung | |
---|---|---|
Zylindrisch | ![]() | Zylindrische Rührstäbe sind eine der am häufigsten verwendeten Formen und eignen sich für verschiedene Anwendungen, in der Regel für Gefäße mit flachem Boden. Jetzt kaufen |
Zylindrisch, mit Drehring | ![]() | Stäbe mit Drehring sind wie zylindrische Stäbe, aber der zusätzliche Drehring kann dazu beitragen, die optimale Position in Behältern mit gewölbten oder unebenen Böden beizubehalten und gleichzeitig die Reibung durch den Kontakt mit dem Behälter zu verringern. Jetzt kaufen |
Kugelförmig | ![]() | Kugelstäbe werden häufig für kleine Volumina in Gefäßen wie Röhrchen und Fläschchen verwendet. Jetzt kaufen |
Elliptisch oder oval | ![]() | Ovale oder ellipsenförmige Stäbe dienen der homogenen Durchmischung in Bechergläsern mit rundem Boden. Jetzt kaufen |
Kreuz | ![]() | Die Kreuzform erzeugt zusätzliche Turbulenzen für eine bessere Durchmischung und ist gut geeignet für stabiles Rühren bei hohen Geschwindigkeiten. Der Stab sitzt am Boden des Gefäßes und kann daher auch zum Rühren der Sedimentation verwendet werden. Jetzt kaufen |
Knochen | ![]() | Die Knochenform erzeugt eine große Turbulenz bei niedrigen Drehzahlen. Sie sind ideal für den Einsatz in Gefäßen mit gewölbten Böden und bieten eine hohe Stabilität. Jetzt kaufen |
Dreieck | ![]() | Dreieckige Stäbe sorgen auch bei langsamen Geschwindigkeiten für viel Turbulenz. Sie eignen sich gut zum Lösen von Feststoffen und Sedimenten, da sie eine flache Oberfläche haben, die den Boden abstreift. Jetzt kaufen |
Aus welchem Material sollte der Rührstab bestehen?
Ein Rührstab besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem eigentlichen Magneten und der Beschichtung. Die Materialien für beide können unterschiedlich sein:
Magnet
Die magnetische Komponente besteht normalerweise aus ALCINO, einer Legierung aus Aluminium (Al), Nickel (Ni) und Kobalt (Co), die für die meisten Anwendungen geeignet ist. Es gibt auch Rührstäbe aus einer Samarium-Kobalt-Legierung, die eine stärkere Kopplung mit dem internen Antriebsmagneten bieten und das Risiko des Herausdrehens des Stabes verringern. Diese Stäbe ermöglichen ein größeres Drehmoment und können bei Anwendungen mit großen Volumina oder hochviskosen Flüssigkeiten nützlich sein.Beschichtung
Magnetrührstäbe müssen mit einem Material beschichtet werden, das nicht mit der Probe reagiert. Die typische Beschichtung ist PTFE (Teflon), das hohen Temperaturen standhält und im Allgemeinen chemisch inert ist. Für Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen und für Anwendungen, bei denen PTFE chemisch nicht verträglich ist, gibt es glasbeschichtete Optionen. Diese sind auch für den Einsatz mit stark abrasiven Materialien geeignet.
Tipps zur Verwendung eines Rührstabs
Wenn Sie sich für den richtigen Rührstab entschieden haben, finden Sie hier einige Tipps, mit denen Sie die besten Ergebnisse erzielen können:
- Wählen Sie für eine optimale Ankopplung ein Gefäß mit dünnem Boden, um den Abstand zwischen dem Stab und dem Antriebsmagneten zu minimieren.
- Stellen Sie das Gefäß in die Mitte der Rührerplatte und platzieren Sie den Rührstab in der Mitte des Gefäßes. Dies erleichtert das Ankoppeln und verhindert, dass der Rührstab an der Seite des Gefäßes hängen bleibt.
- Erhöhen Sie die Rührgeschwindigkeit langsam, um ein Herausschleudern zu vermeiden.