man

Test

CAS RN 107263-95-6

NFFFFSOOO

CAS RN 107263-95-6

IUPAC Name: 1-fluoropyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
Synonyme: N-fluoropyridinium triflate
Molekulargewicht (g/mol): 247.16
Summenformel: C6H5F4NO3S
InChi Key: JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: F[N+]1=CC=CC=C1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)