Learn More
N-Fluoropyridinium triflate, 95%, ACROS Organics™
Click to view available options
500mg
Beschreibung
C-X bond formation reagent
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fluoropyridinium triflate |
Namenshinweis | 95% |
CAS | 107263-95-6 |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 182°C to 187°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Fluoropyridinium triflate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.