man

Test

CAS RN 107-46-0

H3CSiCH3H3COSiCH3CH3H3C

CAS RN 107-46-0

IUPAC Name: trimethyl[(trimethylsilyl)oxy]silane
Synonyme: hexamethyldisiloxane
Molekulargewicht (g/mol): 162.38
Summenformel: C6H18OSi2
InChi Key: UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (4)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)