man

Test

CAS RN 107-35-7

NH2SOHOO

CAS RN 107-35-7

IUPAC Name: 2-aminoethane-1-sulfonic acid
Synonyme: 2-aminoethanesulfonic acid monopotassium salt taurine tauphon taufon β-aminoethylsulfonic acid O-due taurinum β-aminoethylsulfonate 2-aminoethyl sulfonate taurina
Molekulargewicht (g/mol): 125.14
Summenformel: C2H7NO3S
InChi Key: XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCS(O)(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
  • (5)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)