man

Test

CAS RN 107-15-3

NH2H2N

CAS RN 107-15-3

IUPAC Name: ethane-1,2-diamine
Synonyme: ethylenediamine caswell no. 437 1,2-ethylenediamine amerstat 274 1,2-diamino-ethano ethylenediamine conjugate acid epa pesticide chemical code 004205 3H-labeled cpd ethylenediamine ethylene-diamine algicode 106L
Molekulargewicht (g/mol): 60.1
Summenformel: C2H8N2
InChi Key: PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCN
Physikalische Form 
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (1)
  • (3)
  • (8)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (6)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (8)
  • (10)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (7)