Learn More
1,2-Diaminoethan, wasserfrei, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10634722
Click to view available options
2.5 l; Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 107-15-3
Schmelzpunkt 11°C
Farbe Farblos
pH 12.2
Siedepunkt 117°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C2H8N2
MDL-Nummer 8204
Menge 2.5 L
Formelmasse 60.1g/mol
Physikalische Form Flüssig