man

Test

CAS RN 1066-35-9

CH3SiCH3Cl

CAS RN 1066-35-9

IUPAC Name: chlorodimethylsilyl
Synonyme: chlorodimethylsilane
Molekulargewicht (g/mol): 93.61
Summenformel: C2H6ClSi
InChi Key: QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)Cl
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)