Learn More
Chlordimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453067
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodimethylsilan wird zur Herstellung von Vinyldimethylsilanolen für Palladium-katalysierte Kreuzkopplung mit Arylidioden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Es ist nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Metallen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-35-9
Summenformel C2H6ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 93.61
MDL-Nummer MFCD00000495
InChI-Schlüssel QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC-Name chlorodimethylsilyl
SMILES C[Si](C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 34°C to 36°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethylsilane
Schmelzpunkt -111°C
Menge 250 mL
Strukturformel (CH3)2SiHCl
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1633434
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 94.62
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.383
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.869
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.