accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 106-34-3

OHOHOO

CAS RN 106-34-3

IUPAC Name: benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonyme: quinhydrone chinhydron p-benzoquinhydrone green hydroquinone
Molekulargewicht (g/mol): 218.21
Summenformel: C12H10O4
InChi Key: BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Menge 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)