Learn More
Chinhydron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472668
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Used to measure the hydrogen ion concentration (pH) of a solution in a chemical experiment. It provides an alternative to the commonly used glass electrode in a pH meter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Messung der Wasserstoffionenkonzentration (pH) einer Lösung in einem chemischen Experiment. Es bietet eine Alternative zu der häufig verwendeten Glaselektrode in einem pH-Messgerät.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 4 g/l (20 °C).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-34-3
Summenformel C12H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
MDL-Nummer MFCD00010310
InChI-Schlüssel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC-Name benzol-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dion
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinhydrone
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Dichte 1.4
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3919222
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8058
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 97%