accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10543-57-4

CH3ONNH3COH3COH3CO

CAS RN 10543-57-4

IUPAC Name: N-acetyl-N-[2-(N-acetylacetamido)ethyl]acetamide
Synonyme: TAED
Molekulargewicht (g/mol): 228.25
Summenformel: C10H16N2O4
InChi Key: BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)N(CCN(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)