Learn More
Tetraacetylethylendiamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraacetylethylenediamine |
Namenshinweis | 90% |
Schmelzpunkt | 149°C to 154°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Siedepunkt | 140°C (2.0 hPa) |
Flammpunkt | 140°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 50 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetraacetylethylenediamine