CAS RN 10531-78-9
CAS RN 10531-78-9
IUPAC Name:
5-methyl-1,3-benzoxazole
Synonyme:
5-methyl-1,3-benzoxazole
Molekulargewicht (g/mol):
133.15
Summenformel:
C8H7NO
InChi Key:
UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C2OC=NC2=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Methylbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10531-78-9 Summenformel: C8H7NO Molekulargewicht (g/mol): 133.15 MDL-Nummer: MFCD00216938 InChI-Schlüssel: UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-methylbenzoxazole,5-methylbenzo d oxazole,5-methylbenzooxazole,5-methyl-benzoxazole,pubchem8638,acmc-1bprw,5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole PubChem CID: 2724970 IUPAC-Name: 5-Methyl-1,3-Benzoxazol SMILES: CC1=CC=C2OC=NC2=C1