Learn More
5-Methylbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425177
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-78-9
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00216938
InChI-Schlüssel UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzoxazole, 5-methylbenzo d oxazole, 5-methylbenzooxazole, 5-methyl-benzoxazole, pubchem8638, acmc-1bprw, 5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole
PubChem CID 2724970
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Benzoxazol
SMILES CC1=CC=C2OC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylbenzoxazole
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Menge 1 g
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99%