accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1050670-85-3

H3CCH3ONNH2NNHOHOHIOH3C

CAS RN 1050670-85-3

IUPAC Name: 2-({4-amino-5-[5-iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenoxy]pyrimidin-2-yl}amino)propane-1,3-diol
Synonyme: 2-{[4-amino-5-(5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy)pyrimidin-2-yl]amino}propane-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol): 474.3
Summenformel: C17H23IN4O4
InChi Key: PAYROHWFGZADBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(I)C=C(OC2=CN=C(NC(CO)CO)N=C2N)C(=C1)C(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.