man

Test

CAS RN 105-31-7

H3COHCH

CAS RN 105-31-7

IUPAC Name: hex-1-yn-3-ol
Synonyme: 1-hexyn-3-ol
Molekulargewicht (g/mol): 98.15
Summenformel: C6H10O
InChi Key: LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCC(O)C#C
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)