Learn More
1-Hexin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302487
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-31-7
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00014408
InChI-Schlüssel LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyn-3-ol, propylethinylcarbinol, 1-hexyne-3-ol, 3-hydroxy-1-hexyne, 1-propylpropargyl alcohol, 1-hexine-3-ol, acmc-2098fm, dsstox_cid_30088, dsstox_gsid_51536, 4-01-00-02234 beilstein handbook reference
PubChem CID 7746
IUPAC-Name hex-1-yn-3-ol
SMILES CCCC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyn-3-ol
Dichte 0.872
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.435
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1739419
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 97%