man

Test

CAS RN 104839-00-1

H3COHNOOCH3CH3CH3HOO

CAS RN 104839-00-1

IUPAC Name: (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-ethoxypropanoic acid
Synonyme: (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-ethoxypropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 233.26
Summenformel: C10H19NO5
InChi Key: KNBDVSSESAKBJM-ZETCQYMHSA-N
SMILES: CCOC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern