Learn More
N-Boc-O-Ethyl-L-Serin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499517
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104839-00-1
Summenformel C10H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 233.264
MDL-Nummer MFCD06797558
InChI-Schlüssel KNBDVSSESAKBJM-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-s-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, boco-etser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-ethyl, n-tert-butoxycarbonyl-o-ethylserine, n-boc-2-amino-3-ethoxy-propionic acid, s-n-boc-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tertbutoxycarbonylamino-3-ethoxypropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-o-ethylserine
PubChem CID 15058451
IUPAC-Name (2S)-3-Ethoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CCOCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-ethyl-L-serine
Menge 250 mg
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%