CAS RN 10397-58-7
CAS RN 10397-58-7
IUPAC Name:
4-methoxy-3-nitrobenzamide
Synonyme:
4-methoxy-3-nitrobenzamide
Molekulargewicht (g/mol):
196.16
Summenformel:
C8H8N2O4
InChi Key:
PCQFJXUTKOUTRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(N)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Methoxy-3-nitrobenzamid, 97 %
CAS: 10397-58-7 Summenformel: C8H8N2O4 Molekulargewicht (g/mol): 196.162 MDL-Nummer: MFCD00017136 InChI-Schlüssel: PCQFJXUTKOUTRW-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 82603 IUPAC-Name: 4-methoxy-3-nitrobenzamid SMILES: COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]