Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzamid, 97 %
Artikelnummer. 11461377
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10397-58-7
Summenformel C8H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.162
MDL-Nummer MFCD00017136
InChI-Schlüssel PCQFJXUTKOUTRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82603
IUPAC-Name 4-methoxy-3-nitrobenzamid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Schmelzpunkt 173°C to 176°C
Menge 1 g
Synonym benzamide, 4-methoxy-3-nitro, benzamide,4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-p-anisamide, p-anisamide, 3-nitro, acmc-20amfc, 4-methoxy-3-nitro-benzamide
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 97%