accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 103962-10-3

OBrOFFF

CAS RN 103962-10-3

IUPAC Name: 2-bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Synonyme: 2-bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 283.04
Summenformel: C9H6BrF3O2
InChi Key: AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.