Learn More
2-Bromo-4'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone |
Schmelzpunkt | 48°C to 55°C |
Farbe | Gelb |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 7479010 |
Formelmasse | 283.04 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
Name des Produkts
2-Bromo-4'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur