accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10323-20-3

CAS RN 10323-20-3

IUPAC Name: oxane-2,3,4,5-tetrol
Synonyme: xylose
Molekulargewicht (g/mol): 150.13
Summenformel: C5H10O5
InChi Key: SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1COC(O)C(O)C1O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)