Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Arabinose, 99 %
Artikelnummer. 11364529
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11364529
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10357.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10323-20-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Arabinose is used in culture media for some bacteria. It serves as a component of biopolymers such as hemicellulose and pectin. In the synthetic biology laboratory, it is employed as a reversible switch for protein expression under the Pbad promoter (i.e. part of plasmids) in E. coli. Further, it acts as an inhibitor of the enzyme glucose dehydrogenase. In addition to this, it is used as a pharmaceutical intermediate and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Arabinose wird in Kulturmedien für einige Bakterien verwendet. Es dient als Bestandteil von Biopolymeren wie Hemicellulose und Pektin. Im Labor für synthetische Biologie wird es als reversibler Schalter für die Proteinexpression unter dem Pbad Promotor (d. H. Teil von Plasmiden) in E. coli eingesetzt. Weiterhin wirkt es als Inhibitor des Enzyms Glucose-Dehydrogenase. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10323-20-3
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00135608
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-WDCZJNDASA-N
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983
IUPAC-Name (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D- (-)-Arabinose
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 10 g
Beilstein 1723079
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −104° (c=10 in water, 24h)
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%