man

Test

CAS RN 1032231-32-5

BBrNHOOH

CAS RN 1032231-32-5

IUPAC Name: (3-bromo-2-cyanophenyl)boronic acid
Synonyme: 3-bromo-2-cyanophenylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol): 225.84
Summenformel: C7H5BBrNO2
InChi Key: LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(C#N)C(Br)=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern