Learn More
3-Brom-2 -Zyanobenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408468
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032231-32-5
Summenformel C7H5BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.836
InChI-Schlüssel LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyano-3-bromophenylboronic acid
PubChem CID 46739320
IUPAC-Name (3-Brom-2-cyanphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Br)C#N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-cyanobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 225.84
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest