accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1032-65-1

CAS RN 1032-65-1

IUPAC Name: {[5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
Synonyme: deoxycytidylate 2'-deoxycytidine-5'-phosphate deoxycytidine-phosphate monophosphate, deoxycytidine deoxycytidylic acids acid, deoxycytidylic deoxycytidylic acid (substance) deoxycytidylic acid acids, deoxycytidylic DCMP
Molekulargewicht (g/mol): 307.2
Summenformel: C9H14N3O7P
InChi Key: NCMVOABPESMRCP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=NC(=O)N(C=C1)C1CC(O)C(COP(O)(O)=O)O1
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.