Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyzytidin-5-Monophosphat, 99%
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA and RNA biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyzytidin-5′-Monophosphat wird als Substrat von Uridinmonophosphat (UMP)/Cytidin-Monophosphat (CMP)-Kinase (EC2.7.4.4) verwendet, um dCDP zu bilden, das durch Phosphorylation zu dCTP die DNA- und RNA-Biosynthese unterstützt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2′-Desoxyzytidin-5′-Monophosphat wird als Substrat von Uridinmonophosphat (UMP)/Cytidin-Monophosphat (CMP)-Kinase (EC2.7.4.4) verwendet, um dCDP zu bilden, das durch Phosphorylation zu dCTP die DNA- und RNA-Biosynthese unterstützt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 41062 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 307.2 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Kristallpulver |