accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103060-53-3

H3COHNNHONHNH2OOHNOHOONHH3COOONH2NHOHNOOHNHOHNOHOOHNOCH3HNOOHONHOH2NHNONHOH3CHOO

CAS RN 103060-53-3

IUPAC Name: (3S)-3-{[(3S,6S,9R,15S,18R,21S,24S)-3-[2-(2-aminophenyl)-2-oxoethyl]-24-(3-aminopropyl)-15,21-bis(carboxymethyl)-6-(1-carboxypropan-2-yl)-9-(hydroxymethyl)-18,31-dimethyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontan-30-yl]carbamoyl}-3-[(2S)-3-carbamoyl-2-[(2S)-2-decanamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]propanamido]propanoic acid
Synonyme: daptomycin
Molekulargewicht (g/mol): 1620.69
Summenformel: C72H101N17O26
InChi Key: DOAKLVKFURWEDJ-OFNKPWESSA-N
SMILES: CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)NC1C(C)OC(=O)[C@H](CC(=O)C2=CC=CC=C2N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)CNC1=O)C(C)CC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Farbe 
  • (1)
  • (2)
Güte 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)