Learn More
Thermo Scientific Chemicals Daptomycin
Artikelnummer. 15597049
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Daptomycin, CAS-Nr. 103060-53-3, ist ein halbsynthetisches Polypeptid-Antibiotikum, das eine bakterizide Wirkung gegen Vancomycin-resistente grampositive Bakterien aufweist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Daptomycin ist ein Antibiotikum, das gegen Vancomycin-resistente grampositive Bakterien, einschließlich Enterokokken und Staphylococcus aureus, wirksam ist
Anwendungen
• Mit bakterizider Wirkung gegen Vancomycin-resistente grampositive Bakterien
• Kann an die bakterielle Zellmembran binden, wodurch die Membran aufgebrochen wird und das Ausströmen von Kaliumionen aus Bakterienzellen erhöht wird, was die Protein-, DNA- und RNA-Synthese stört
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103060-53-3
Summenformel C72H101N17O26
Molekulargewicht (g/mol) 1620.67
InChI-Schlüssel DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Synonym daptomycin
PubChem CID 133640189
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daptomycin
Verlust bei Trocknung 10% max.
Infrarotspektrum Echt
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 1620.67
Reinheit (%) ≥93% (HPLC)
Produktidentifikator
  • Daptomycin